Sulfato de bis(2-metilisotiouronio) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M0442-25G M0442-500G M0442-100G
TCIAM0442-25GEA 16 EUR
TCIAM0442-25G TCIAM0442-500G TCIAM0442-100G
Sulfato de bis(2-metilisotiouronio) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Sulfato de bis(2-metilisotiouronio)
Formula: C₄H₁₂N₄S₂·H₂SO₄
Número MDL: MFCD00013055
Núm. CAS: 867-44-7
EINECS: 212-759-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dc25f18212905c60455cf232186654e8786783e&vid=1dc25f18212905c60455cf232186654e8786783e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency