Pteridina-2,4-diol ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2,4-Pteridinediol, 2,4-Dihydroxypteridine, Lumazine
L0086-1G
L0086-5G
TCIAL0086-1GEA
79
EUR
TCIAL0086-1G
TCIAL0086-5G
Pteridina-2,4-diol ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Pteridina-2,4-diol
Formula:
C₆H₄N₄O₂ MW: 164,12 g/mol |
Número MDL:
MFCD00066250 Núm. CAS: 487-21-8 EINECS: 207-652-7 Índice Merck: 14,05596 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Solubility in hot Water | almost transparency |