Ampicilina sal sódica
Proveedor: G Biosciences
Peligro
RC-021 RC-020
RC-021EA 971 EUR
RC-021 RC-020
Ampicilina sal sódica
Ampicilina sal sódica
Formula: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064313
Núm. CAS: 69-52-3
EINECS: 200-708-1