Kanamicina sulfato ≥94.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Kanamycin A, Kanamycin Monosulphate, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Aminomethyl)-6-(((1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol sulphate
K0047-25G K0047-5G
TCIAK0047-25GEA 96 EUR
TCIAK0047-25G TCIAK0047-5G
Kanamicina sulfato ≥94.0% (by total nitrogen basis)
Kanamicin sulfato
Formula: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
MW: 582,6 g/mol
Pto. de fusión: 250°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070253
Núm. CAS: 25389-94-0
EINECS: 246-933-9
Índice Merck: 14,05281
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bfb359d7a08fa707472bab1e0a134cf2a5dbfc8&vid=5bfb359d7a08fa707472bab1e0a134cf2a5dbfc8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 94.0 %
Specific rotation [a]20/D +112 to +123 deg (C=1, H2O) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 4.0 %