5-Metiltio-1H-1,2,4-triazol-3-ilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Amino-5-(methylmercapto)-1H-1,2,4-triazole
A1462-25G A1462-5G
TCIAA1462-25GEA 74 EUR
TCIAA1462-25G TCIAA1462-5G
5-Metiltio-1H-1,2,4-triazol-3-ilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Amino-5-methylthio-1H-1,2,4-triazole
Formula: C₃H₆N₄S
Número MDL: MFCD00005232
Núm. CAS: 45534-08-5
EINECS: 256-242-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c4702aef0b3ce5613054bbbadecfd3b16c12b14&vid=7c4702aef0b3ce5613054bbbadecfd3b16c12b14&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 134.0 to 139.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity