3-Amino-1,2,4-triazol-5-tiol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole, 3-Amino-1,2,4-triazole-5-thiol, 3-Amino-4H-1,2,4-triazole-5-thiol, 3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole 5-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
A1455-25G
A1455-250G
A1455-5G
TCIAA1455-25GEA
25
EUR
TCIAA1455-25G
TCIAA1455-250G
TCIAA1455-5G
3-Amino-1,2,4-triazol-5-tiol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Amino-1H-1,2,4-triazole-5-thiol
Formula:
C₂H₄N₄S MW: 116,15 g/mol |
Número MDL:
MFCD00005231 Núm. CAS: 16691-43-3 EINECS: 240-735-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |