Mercaptoacetato de 2-etilhexilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T0612-25ML
T0612-500ML
TCIAT0612-25MLEA
16
EUR
TCIAT0612-25ML
TCIAT0612-500ML
Mercaptoacetato de 2-etilhexilo ≥98.0% (por GC)
Mercaptoacetato de 2-etilhexilo
Formula:
C₁₀H₂₀O₂S Pto. de inflamación: 136°C |
Número MDL:
MFCD00022081 Núm. CAS: 7659-86-1 EINECS: 231-626-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |