1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluorometoxi)benceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-2-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
B3808-1G
B3808-5G
TCIAB3808-1GEA
16
EUR
TCIAB3808-1G
TCIAB3808-5G
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluorometoxi)benceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluorometoxi)benceno
Formula:
C₇H₃BrF₄O MW: 259.00 g/mol |
Número MDL:
MFCD01861132 Núm. CAS: 105529-58-6 EINECS: 430-850-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |