Betaina clorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B0458-25G
B0458-500G
TCIAB0458-25GEA
41
EUR
TCIAB0458-25G
TCIAB0458-500G
Betaina clorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Betaína clorhidrato
Formula:
C₅H₁₂ClNO₂ MW: 153.61 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011903 Núm. CAS: 590-46-5 EINECS: 209-683-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |
Suitability for protein-analysis | to pass test |