Dihidro-3,3-dimetil-2H-pirano-2,6(3H)-diona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,3-Dimethyldihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
D1325-25G D1325-5G
TCIAD1325-25GEA 484 EUR
TCIAD1325-25G TCIAD1325-5G
Dihidro-3,3-dimetil-2H-pirano-2,6(3H)-diona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Dihidro-3,3-dimetil-2H-pirano-2,6(3H)-diona
Formula: C₇H₁₀O₃
MW: 142.1525 g/mol
Pto. Ebullición: 270°C
Número MDL: MFCD00006682
Núm. CAS: 2938-48-9
EINECS: 220-922-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7828fe974864f68a7368808ed5ad070c6a53e47&vid=c7828fe974864f68a7368808ed5ad070c6a53e47&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency