Dihidro-4,4-dimetil-2H-pirano-2,6(3H)-diona ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,4-Dimethyldihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
D1323-25G D1323-5G
TCIAD1323-25GEA 195 EUR
TCIAD1323-25G TCIAD1323-5G
Dihidro-4,4-dimetil-2H-pirano-2,6(3H)-diona ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Dihidro-4,4-dimetil-2H-pirano-2,6(3H)-diona
Formula: C₇H₁₀O₃
MW: 142.15 g/mol
Número MDL: MFCD00006684
Núm. CAS: 4160-82-1
EINECS: 223-998-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d379f5c53bb0432499187c3031ff388dc9cf3e20&vid=d379f5c53bb0432499187c3031ff388dc9cf3e20&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency