Ácido DIPSO 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H56187.22
H56187.30
H56187.22EA
269
EUR
H56187.22
H56187.30
Ácido DIPSO 99%
DIPSO
Purity: 99%
CAS No.: 68399-80-4
Molecular Formula: C7H17NO6S
Formula Weight: 261.29
Beilstein Reference: 2105454
MDL No.: MFCD00038353
Formula:
C₇H₁₇NO₆S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00038353 Núm. CAS: 68399-80-4 EINECS: 269-992-2 |