Guanosina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2-Amino-9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
G0171-100G
G0171-25G
G0171-5G
TCIAG0171-100GEA
86
EUR
TCIAG0171-100G
TCIAG0171-25G
TCIAG0171-5G
Guanosina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Guanosina
Formula:
C₁₀H₁₃N₅O₅ MW: 283.24 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010182 Núm. CAS: 118-00-3 EINECS: 204-227-8 Índice Merck: 14,04566 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -72.0 to -80.0 deg (C=1, 1mol/L NaOH sol.) |