Uridina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
U0020-25G U0020-5G
TCIAU0020-25GEA 74 EUR
TCIAU0020-25G TCIAU0020-5G
Uridina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Uridina
Formula: C₉H₁₂N₂O₆
MW: 244,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006526
Núm. CAS: 58-96-8
EINECS: 200-407-5
Índice Merck: 14,09877
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a324c3416862b10a8557346e3935bd0e11b0e4f9&vid=a324c3416862b10a8557346e3935bd0e11b0e4f9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +8.0 to +10.0 deg (C=2, H2O)