5-Iodo-2'-deoxyuridina (Idoxuridina) ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Idoxuridine, (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
I0258-1G I0258-25G I0258-5G
TCIAI0258-1GEA 41 EUR
TCIAI0258-1G TCIAI0258-25G TCIAI0258-5G
5-Iodo-2'-deoxyuridina (Idoxuridina) ≥99.0% (by titrimetric analysis)
5-Iodo-2'-deoxyuridina (Idoxuridina)
Formula: C₉H₁₁IN₂O₅
MW: 354,10 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134656
Núm. CAS: 54-42-2
EINECS: 200-207-8
Índice Merck: 14,04891
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbf2b32a6a393135c6d12376b73b9ebb3a18a062&vid=bbf2b32a6a393135c6d12376b73b9ebb3a18a062&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +28.0 to +31.0 deg (C=1, 1mol/L NaOH sol.)
Solubility in hot Water almost transparency