5-Bromouridina ≥99.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B0666-1G B0666-100MG
TCIAB0666-1GEA 52 EUR
TCIAB0666-1G TCIAB0666-100MG
5-Bromouridina ≥99.0% (by HPLC)
5-Bromouridina
Formula: C₉H₁₁BrN₂O₆
MW: 323,10 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006528
Núm. CAS: 957-75-5
EINECS: 213-486-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea99c00116ef91de710745cb0fdf5b7b97633dae&vid=ea99c00116ef91de710745cb0fdf5b7b97633dae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Specific rotation [a]20/D -11.0 to -14.0 deg (C=2, H2O)