5-Fluorouridina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
F0636-1G F0636-5G
TCIAF0636-1GEA 17 EUR
TCIAF0636-1G TCIAF0636-5G
5-Fluorouridina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
5-Fluorouridina
Formula: C₉H₁₁FN₂O₆
MW: 262,19 g/mol
Pto. de fusión: 185°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036832
Núm. CAS: 316-46-1
EINECS: 206-260-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9dbd8e48e16e98fe68dfa9024c4bbb1d4ca8633&vid=e9dbd8e48e16e98fe68dfa9024c4bbb1d4ca8633&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +20.0 deg (C=1, H2O)