7-Bromo-1-heptanol ≥88.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B1852-1G B1852-5G
TCIAB1852-1GEA 34 EUR
TCIAB1852-1G TCIAB1852-5G
7-Bromo-1-heptanol ≥88.0% (por GC)
7-Bromo-1-heptanol
Formula: C₇H₁₅BrO
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00041708
Núm. CAS: 10160-24-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6db3e04c845cafb4676bf3549c20db9403c7ec3&vid=c6db3e04c845cafb4676bf3549c20db9403c7ec3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 88.0 %