1,1,2,2-Tetracloro-1,2-dimetildisilano ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T1590-25G T1590-5G
TCIAT1590-25GEA 394 EUR
TCIAT1590-25G TCIAT1590-5G
1,1,2,2-Tetracloro-1,2-dimetildisilano ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1,1,2,2-Tetracloro-1,2-dimetildisilano
Formula: C₂H₆Cl₄Si₂
Pto. de inflamación: 49°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00192469
Núm. CAS: 4518-98-3
EINECS: 224-844-6
UN: 2988
ADR: 4.3 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba7b953a1101de2e887729e216cd053d5bc570ac&vid=ba7b953a1101de2e887729e216cd053d5bc570ac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %