Dipentilo ftalato ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Di-n-pentyl phthalate
P0291-25G P0291-500G P0291-100G
TCIAP0291-25GEA 33 EUR
TCIAP0291-25G TCIAP0291-500G TCIAP0291-100G
Dipentilo ftalato ≥98.0% (por GC)
Dipentilo ftalato
Formula: C₁₈H₂₆O₄
MW: 306.41 g/mol
Pto. Ebullición: 342°C
Pto. de inflamación: 118°C
Número MDL: MFCD00041934
Núm. CAS: 131-18-0
EINECS: 205-017-9
UN: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c69c85cc84f568f6f71c489b4bbbb1e7fe6629c&vid=7c69c85cc84f568f6f71c489b4bbbb1e7fe6629c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %