Ácido 3-metilglutarico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M0330-25G M0330-5G
TCIAM0330-25GEA 182 EUR
TCIAM0330-25G TCIAM0330-5G
Ácido 3-metilglutarico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3-metilglutarico
Formula: C₆H₁₀O₄
MW: 146,1412 g/mol
Número MDL: MFCD00002727
Núm. CAS: 626-51-7
EINECS: 210-951-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef1f6c07db627748e09b3f79dd777d242d304d24&vid=ef1f6c07db627748e09b3f79dd777d242d304d24&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 85.0 to 87.0 deg-C