Bromuro de didecildimetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D2363-5G D2363-25G
TCIAD2363-5GEA 34 EUR
TCIAD2363-5G TCIAD2363-25G
Bromuro de didecildimetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bromuro de didecildimetilamonio
Formula: C₂₂H₄₈BrN
Número MDL: MFCD00012194
Núm. CAS: 2390-68-3
EINECS: 219-234-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency