Bromuro de dimetildioctadecilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1975-25G D1975-250G
TCIAD1975-25GEA 63 EUR
TCIAD1975-25G TCIAD1975-250G
Bromuro de dimetildioctadecilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bromuro de dimetildioctadecilamonio
Formula: C₃₈H₈₀BrN
Número MDL: MFCD00041975
Núm. CAS: 3700-67-2
EINECS: 223-037-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2316d3d3311ee05a69d1dfeb111f4caf7b2162e&vid=b2316d3d3311ee05a69d1dfeb111f4caf7b2162e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 162.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency