Bromuro de tetraetilfosfonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T1379-25G T1379-5G
TCIAT1379-25GEA 90 EUR
TCIAT1379-25G TCIAT1379-5G
Bromuro de tetraetilfosfonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bromuro de tetraetilfosfonio
Formula: C₈H₂₀BrP
Número MDL: MFCD00054230
Núm. CAS: 4317-07-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c0187fc6250a868492db3b6e44aa2f3d39ef7e8&vid=2c0187fc6250a868492db3b6e44aa2f3d39ef7e8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency