(±)-2-Metiltetrahidrofuran-3-ona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Methyltetrahydrofuran-3-one
M1055-25G M1055-5G
TCIAM1055-25GEA 74 EUR
TCIAM1055-25G TCIAM1055-5G
(±)-2-Metiltetrahidrofuran-3-ona ≥98.0% (por GC)
(±)-2-Metiltetrahidrofuran-3-ona
Formula: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Pto. Ebullición: 139°C
Pto. de inflamación: 38°C
Número MDL: MFCD00010423
Núm. CAS: 3188-00-9
EINECS: 221-685-4
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1530903e8e230acae03334ba5daf567f8c1e17a&vid=b1530903e8e230acae03334ba5daf567f8c1e17a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %