10-Aminodecan-1-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 10-Amino-1-decanol
A1523-1G A1523-5G
TCIAA1523-1GEA 119 EUR
TCIAA1523-1G TCIAA1523-5G
10-Aminodecan-1-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
10-Aminodecan-1-ol
Formula: C₁₀H₂₃NO
MW: 173,2957 g/mol
Pto. Ebullición: 154°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02094313
Núm. CAS: 23160-46-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26d2708d2eea3eaa9d80b736463abeddb638fb30&vid=26d2708d2eea3eaa9d80b736463abeddb638fb30&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency