2,4'-Bipiridilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B0863-1G
B0863-5G
TCIAB0863-1GEA
74
EUR
TCIAB0863-1G
TCIAB0863-5G
2,4'-Bipiridilo ≥97.0% (por GC)
2,4'-Bipiridilo
Formula:
C₁₀H₈N₂ Pto. Ebullición: 110°C |
Número MDL:
MFCD00006217 Núm. CAS: 581-47-5 EINECS: 209-467-7 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 59.0 to 64.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |