5-Bromo-2-metoxifenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3342-25G B3342-5G
TCIAB3342-25GEA 52 EUR
TCIAB3342-25G TCIAB3342-5G
5-Bromo-2-metoxifenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Bromo-2-metoxifenol
Formula: C₇H₇BrO₂
MW: 203.0300 g/mol
Pto. Ebullición: 150°C
Número MDL: MFCD00673137
Núm. CAS: 37942-01-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3d57bf15b5750213d4ef3ac378040d46dd7a2a6&vid=e3d57bf15b5750213d4ef3ac378040d46dd7a2a6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C