5-Bromo-2-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 5-Bromo-2-trifluoromethylpyridine
B3451-1G B3451-5G
TCIAB3451-1GEA 41 EUR
TCIAB3451-1G TCIAB3451-5G
5-Bromo-2-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₃BrF₃N
MW: 226.00 g/mol
Pto. Ebullición: 78°C
Número MDL: MFCD06657686
Núm. CAS: 436799-32-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=856129cd8ac5200c39bfa69d61a92f0f74d53c7a&vid=856129cd8ac5200c39bfa69d61a92f0f74d53c7a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 44.0 deg-C