1,2-Dicloro-1,1,2,2-tetrametildisilano ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,2-Dichlorotetramethyldisilane
D2144-25G D2144-5G
TCIAD2144-25GEA 212 EUR
TCIAD2144-25G TCIAD2144-5G
1,2-Dicloro-1,1,2,2-tetrametildisilano ≥95.0% (por GC)
1,2-Dicloro-1,1,2,2-tetrametildisilano
Formula: C₄H₁₂Cl₂Si₂
Pto. Ebullición: 148°C
Pto. de inflamación: 37°C
Número MDL: MFCD00078528
Núm. CAS: 4342-61-4
EINECS: 224-400-1
UN: 2986
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ce174e1ebbb0b06c1e1e1618dae3cd7ff538777&vid=7ce174e1ebbb0b06c1e1e1618dae3cd7ff538777&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %