1,3-Dimethylimidazolium chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,3-Dimethyl-1H-imidazol-3-ium chloride
D3341-25G D3341-5G
TCIAD3341-25GEA 650 EUR
TCIAD3341-25G TCIAD3341-5G
1,3-Dimethylimidazolium chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1,3-Dimethylimidazolium chloride
Formula: C₅H₉ClN₂
MW: 132,5900 g/mol
Pto. de fusión: 125°C
Número MDL: MFCD08276366
Núm. CAS: 79917-88-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=364c5b53227b588da767aa1bde8ec229dd9a94f6&vid=364c5b53227b588da767aa1bde8ec229dd9a94f6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %