2-Metilcrotonato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0248-25ML T0248-100ML
TCIAT0248-25MLEA 51 EUR
TCIAT0248-25ML TCIAT0248-100ML
2-Metilcrotonato de metilo ≥98.0% (por GC)
2-Metilcrotonato de metilo
Formula: C₆H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 139°C
Pto. de inflamación: 39°C
Número MDL: MFCD00016654
Núm. CAS: 6622-76-0
EINECS: 229-575-8
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=127911f270abdbb663dddf135f763da96d0ada41&vid=127911f270abdbb663dddf135f763da96d0ada41&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %