Ácido (E)-2-metilbut-2-enoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (E)-2-Methylbut-2-enoic acid, trans-2,3-Dimethylacrylic acid
T0246-25G T0246-500G T0246-100G
TCIAT0246-25GEA 29 EUR
TCIAT0246-25G TCIAT0246-500G TCIAT0246-100G
Ácido (E)-2-metilbut-2-enoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (E)-2-metilbut-2-enoico
Formula: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Pto. Ebullición: 82°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00066864
Núm. CAS: 80-59-1
EINECS: 201-295-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,09433
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6c63c14d06a6093864bb25ca8e68ec920d416e6&vid=c6c63c14d06a6093864bb25ca8e68ec920d416e6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 66.0 deg-C