2-Metil-1H,5H-pirimidina-4,5-diona ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Methylpyrimidine-4,6-diol, 2-Methyl-4,6-pyrimidinediol
D2589-25G D2589-5G
TCIAD2589-25GEA 64 EUR
TCIAD2589-25G TCIAD2589-5G
2-Metil-1H,5H-pirimidina-4,5-diona ≥96.0% (by titrimetric analysis)
2-Metil-1H,5H-pirimidina-4,5-diona
Formula: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,12 g/mol
Número MDL: MFCD00006104
Núm. CAS: 40497-30-1
EINECS: 254-941-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f1753236372b9e562869e5e366f35a29e48e09b&vid=1ed1a9616d3318fb712ca0326c36e406745482da&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency