o-Cresolphthalein
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
C0404-25G C0404-100G
TCIAC0404-25GEA 40 EUR
TCIAC0404-25G TCIAC0404-100G
o-Cresolphthalein
o-Cresolphthalein
Formula: C₂₂H₁₈O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005912
Núm. CAS: 596-27-0
EINECS: 209-881-8
Índice Merck: 14,02576
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e537496f76c1d124b58a17eff3ab6eb71714ea7c&vid=e537496f76c1d124b58a17eff3ab6eb71714ea7c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Lambda max. 563.0 to 568.0 nm (pH 9.8 buffer sol.)
Absorbance min. 0.590 (5mg/L, pH 9.8 buffer sol., 563.0 to 568.0 nm)
Solubility in EtOH almost transparency
Drying loss max. 1.0 %