Cresol red sodium salt
Proveedor: TCI
Sinónimos: Cresol Red sodium, Sodium 4-(3-(4-hydroxy-3-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-2-methylphenolate
S0046-1G S0046-25G
TCIAS0046-1GEA 22 EUR
TCIAS0046-1G TCIAS0046-25G
Cresol red sodium salt
Cresol red sodium salt
Formula: C₂₁H₁₇NaO₅S
MW: 404.42 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001618
Núm. CAS: 62625-29-0
EINECS: 263-654-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cfa506cd51bb9bfcfa54af373b001a6ff21fb76&vid=9cfa506cd51bb9bfcfa54af373b001a6ff21fb76&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Transition interval (pH) (yellow)7.2 to 8.8 (red)