N,N'-Bis(3-aminopropil)etilenodiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,5,8,12-Tetraazadodecane
B1952-25ML B1952-500ML
TCIAB1952-25MLEA 16 EUR
TCIAB1952-25ML TCIAB1952-500ML
N,N'-Bis(3-aminopropil)etilenodiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N,N'-Bis(3-aminopropil)etilenodiamina
Formula: C₈H₂₂N₄
MW: 174,29 g/mol
Pto. Ebullición: 165°C
Pto. de inflamación: 142°C
Número MDL: MFCD00008210
Núm. CAS: 10563-26-5
EINECS: 234-147-9
UN: 2927
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4650cb4293343c75c6a1aa312ee32924382358e&vid=a4650cb4293343c75c6a1aa312ee32924382358e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %