Tétrachlorure de 4,9-diazoniadodécamethylenediammonium ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N1,N1'-(Butane-1,4-diyl)bis(propane-1,3-diamine) tetrahydrochloride
B1468-25G B1468-5G
TCIAB1468-25GEA 695 EUR
TCIAB1468-25G TCIAB1468-5G
Tétrachlorure de 4,9-diazoniadodécamethylenediammonium ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Tétrachlorure de 4,9-diazoniadodécamethylenediammonium
Formula: C₁₀H₃₀Cl₄N₄
MW: 348.19 g/mol
Pto. de fusión: 315°C
Número MDL: MFCD00012914
Núm. CAS: 306-67-2
EINECS: 206-189-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df8aac133476ba7a56bcb69aba285d7e0618f6a5&vid=df8aac133476ba7a56bcb69aba285d7e0618f6a5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency