Ácido dibenzoil-L-tartarico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic acid
D3492-25G D3492-250G
TCIAD3492-25GEA 16 EUR
TCIAD3492-25G TCIAD3492-250G
Ácido dibenzoil-L-tartarico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido dibenzoil-L-tartarico
Formula: C₁₈H₁₄O₈
MW: 358.31 g/mol
Pto. Ebullición: 234°C
Número MDL: MFCD00003074
Núm. CAS: 2743-38-6
EINECS: 220-374-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96ddbb10c8b12bcef6e2a0ad945dbf3f8189309d&vid=96ddbb10c8b12bcef6e2a0ad945dbf3f8189309d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C