Ácido dibenzoil-D-tartarico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid, (2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic acid
D3826-25G D3826-250G
TCIAD3826-25GEA 22 EUR
TCIAD3826-25G TCIAD3826-250G
Ácido dibenzoil-D-tartarico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido dibenzoil-D-tartarico
Formula: C₁₈H₁₄O₈
MW: 358.31 g/mol
Número MDL: MFCD00063222
Núm. CAS: 17026-42-5
EINECS: 241-097-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82c4cf0481c294d5f77230a856ece4ac28e42c2b&vid=82c4cf0481c294d5f77230a856ece4ac28e42c2b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C