TCEP HCl (Tris(2-carboxietil)fosfina clorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: TCEP HCl
T1656-1G T1656-25G T1656-5G
TCIAT1656-1GEA 25 EUR
TCIAT1656-1G TCIAT1656-25G TCIAT1656-5G
TCEP HCl (Tris(2-carboxietil)fosfina clorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Formula: C₉H₁₆ClO₆P
MW: 286.65 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00145469
Núm. CAS: 51805-45-9
Índice Merck: 14,09085
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd5ee29f8f3e3f653187de712be2099096c31ce5&vid=cd5ee29f8f3e3f653187de712be2099096c31ce5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %