Cloruro difenilfosfínico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Diphenylphosphinyl chloride
C1415-25G C1415-5G
TCIAC1415-25GEA 67 EUR
TCIAC1415-25G TCIAC1415-5G
Cloruro difenilfosfínico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro difenilfosfínico
Formula: C₁₂H₁₀ClOP
MW: 236,63 g/mol
Pto. Ebullición: 222°C
Pto. de inflamación: 26°C
Número MDL: MFCD00002077
Núm. CAS: 1499-21-4
EINECS: 216-107-2
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a34d2dce7aa967d9552127e6e6455842e64e025d&vid=a34d2dce7aa967d9552127e6e6455842e64e025d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %