2-Amino-6-iodpurina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 6-Iodo-9H-purin-2-amine
A2068-25G A2068-5G
TCIAA2068-25GEA 293 EUR
TCIAA2068-25G TCIAA2068-5G
2-Amino-6-iodpurina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Amino-6-iodpurina
Formula: C₅H₄IN₅
MW: 261,02 g/mol
Pto. de fusión: 240°C
Número MDL: MFCD08706375
Núm. CAS: 19690-23-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2081f8fe26eb603b752ff710d39ee4cba2f66e6&vid=f2081f8fe26eb603b752ff710d39ee4cba2f66e6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %