6-(Dimetilamino)purina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
N,N-Dimethyl-7H-purin-6-amine, N6,N6-Dimethyladenine
D3894-1G
D3894-5G
TCIAD3894-1GEA
73
EUR
TCIAD3894-1G
TCIAD3894-5G
6-(Dimetilamino)purina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
6-(Dimetilamino)purina
Formula:
C₇H₉N₅ Pto. de fusión: 260°C |
Número MDL:
MFCD00005573 Núm. CAS: 938-55-6 EINECS: 213-344-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |