2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,4'-Dicarboxy-2,2'-bipyridine, [2,2'-Bipyridine]-4,4'-dicarboxylic acid
B1876-1G B1876-100MG
TCIAB1876-1GEA 59 EUR
TCIAB1876-1G TCIAB1876-100MG
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
Formula: C₁₂H₈N₂O₄
MW: 244,20 g/mol
Número MDL: MFCD00015430
Núm. CAS: 6813-38-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=265f1fbb64d6c87c24f230c6dbea924f33a6296c&vid=265f1fbb64d6c87c24f230c6dbea924f33a6296c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %