(±)-Bromuro de tetrahidrofurfurilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1808-25G T1808-500G T1808-100G
TCIAT1808-25GEA 30 EUR
TCIAT1808-25G TCIAT1808-500G TCIAT1808-100G
(±)-Bromuro de tetrahidrofurfurilo ≥95.0% (por GC)
(±)-Bromuro de tetrahidrofurfurilo
Formula: C₅H₉BrO
Pto. Ebullición: 70°C
Pto. de inflamación: 73°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00016894
Núm. CAS: 1192-30-9
EINECS: 214-750-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82070b63e117a983f9c2be0314bb20c3ba3b3ffd&vid=82070b63e117a983f9c2be0314bb20c3ba3b3ffd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %