1,2,4-Triazina-3,5-diol ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione
A0558-1G A0558-5G
TCIAA0558-1GEA 16 EUR
TCIAA0558-1G TCIAA0558-5G
1,2,4-Triazina-3,5-diol ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
1,2,4-Triazina-3,5-diol
Formula: C₃H₃N₃O₂
MW: 113.08 g/mol
Número MDL: MFCD00006456
Núm. CAS: 461-89-2
EINECS: 207-318-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1088cd20d2615a91bf6768931f97192d7b97d64&vid=b1088cd20d2615a91bf6768931f97192d7b97d64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %