β-D-Galactopiranósido de 4-nitrofenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: pNPG, 4-Nitrophenyl β-D-Galactopyranoside
H56905.06 H56905.09
H56905.06EA 769 EUR
H56905.06 H56905.09
β-D-Galactopiranósido de 4-nitrofenilo ≥98%
β-D-Galactopiranósido de 4-nitrofenilo
Purity: 98+% CAS No.: 3150-24-1 Molecular Formula: C12H15NO8 Formula Weight: 301.25 Storage Temperature: -30°C to -10°C
Formula: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301.25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063256
Núm. CAS: 3150-24-1
EINECS: 221-584-5