(±)-Ácido 2-metilglutarico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Methylpentanedioic acid
M1300-25G M1300-5G
TCIAM1300-25GEA 192 EUR
TCIAM1300-25G TCIAM1300-5G
(±)-Ácido 2-metilglutarico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(±)-Ácido 2-metilglutarico
Formula: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Pto. Ebullición: 205°C
Número MDL: MFCD00002661
Núm. CAS: 617-62-9
EINECS: 210-521-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7155e9d6b318bbe1c1fa833c9e1bbb5d9c7f90f4&vid=7155e9d6b318bbe1c1fa833c9e1bbb5d9c7f90f4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C