Ácido L(+)-glutámico clorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (S)-2-Aminopentanedioic acid hydrochloride, 2-Aminoglutaric acid hydrochloride
G0060-25G G0060-500G
TCIAG0060-25GEA 16 EUR
TCIAG0060-25G TCIAG0060-500G
Ácido L(+)-glutámico clorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido L(+)-glutámico clorhidrato
Formula: C₅H₁₀ClNO₄
MW: 183.59 g/mol
Número MDL: MFCD00012619
Núm. CAS: 138-15-8
EINECS: 205-315-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06a94efa2bdeb37b9b51bc83204c8aa27f4cda67&vid=06a94efa2bdeb37b9b51bc83204c8aa27f4cda67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +25.0 deg (C=6, H2O)
Solubility in Water almost transparency